Merck
ENA379363891
Enamine
1-methyl-3-[(4-methylphenyl)amino]pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.26
Numer MDL:
mp
138-140
Iupac Name
1-methyl-3-(4-toluidino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)13-10-7-11(15)14(2)12(10)16/h3-6,10,13H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
BWNZYWZXAGBIFK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117297
Melting Point
138-140
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117297
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)