Merck
ENA379363570
Enamine
{2-[(piperidine-1-sulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.84
Numer MDL:
Iupac Name
{2-[(1-piperidinylsulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2O2S.ClH/c14-10-12-6-2-3-7-13(12)11-18(16,17)15-8-4-1-5-9-15;/h2-3,6-7H,1,4-5,8-11,14H2;1H
Klucz InChI
AFPUQGAHMGGHTE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117968
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117968
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)