Merck
ENA379363557
Enamine
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1544,40 zł
250 MG
2205,45 zł
500 MG
3474,90 zł
1 G
4451,85 zł
2.5 G
8734,05 zł
5 G
12 916,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-117835-100MG
1544,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1544,40 zł
250 MG
2205,45 zł
500 MG
3474,90 zł
1 G
4451,85 zł
2.5 G
8734,05 zł
5 G
12 916,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.77
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-117835-100MG
1544,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
221-224
Iupac Name
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO2.ClH/c1-17-13-6-8-15(9-7-13)18-14-4-2-12(3-5-14)10-11-16;/h2-9H,10-11,16H2,1H3;1H
Klucz InChI
XXBIRCVTBMPSOW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Melting Point
221-224
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)