Merck
ENA379363426
Enamine
3-phenyl-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.72
Numer MDL:
Iupac Name
3-phenylisoxazolo[5,4-b]pyridine-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7ClN2O3S/c13-19(16,17)9-6-10-11(8-4-2-1-3-5-8)15-18-12(10)14-7-9/h1-7H
Klucz InChI
RMENGPPTHWFIPN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116029
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116029
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)