Merck
ENA375228074
Enamine
{1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.22
Numer MDL:
Iupac Name
1,4-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H15N3/c8-5-7-6-9-1-3-10(7)4-2-9/h7H,1-6,8H2
Klucz InChI
XFLLSEJNVPFMEF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114540
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114540
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)