Merck
ENA375228034
Enamine
1-isothiocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-isothiocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
Inchi Code
1S/C4H7NS2/c1-7-3-2-5-4-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
NRORKJAOHOBIMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115917
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)