Merck
ENA375227895
Enamine
(1-ethylpiperidin-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
Numer MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-2-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
QDCVURQLJNIQBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)