Merck
ENA375227647
Enamine
ethyl 3-(piperidin-4-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.73
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(4-piperidinyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
QUXBQANXXKTODS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114902
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114902
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)