Merck
ENA375227563
Enamine
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
OMKUCXZFXYVYJX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)