Merck
ENA375227413
Enamine
N-methylpyrrolidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.69
Numer MDL:
mp
167-168
Iupac Name
N-methyl-3-pyrrolidinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c1-6-10(8,9)5-2-3-7-4-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
CRGGNLRXPUGCNI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115103
Melting Point
167-168
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115103
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)