Merck
ENA372574027
Enamine
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.22
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-4-9-6(10)7(2,3)5-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
SDYOQWNQOQNURG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)