Merck
ENA372574013
Enamine
4-chloro-2-methyl-6-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Wybierz wielkość
100 MG
1337,40 zł
250 MG
1817,10 zł
500 MG
2747,25 zł
1 G
3466,80 zł
2.5 G
5180,85 zł
5 G
8041,50 zł
10 G
11 639,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-114211-100MG
1337,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1337,40 zł
250 MG
1817,10 zł
500 MG
2747,25 zł
1 G
3466,80 zł
2.5 G
5180,85 zł
5 G
8041,50 zł
10 G
11 639,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.65
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-114211-100MG
1337,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c1-7-13-9(6-10(11)14-7)8-4-2-3-5-12-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
ZWHZRLMJZKIKGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114211
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114211
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)