Merck
ENA372573919
Enamine
5-bromo-2-chloropyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.52
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O2S/c6-3-1-4(12(8,10)11)5(7)9-2-3/h1-2H,(H2,8,10,11)
Klucz InChI
VCJIBCGLYQFTIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113898
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113898
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)