Merck
ENA372573870
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.25
Numer MDL:
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8,11H,1,3,9,12H2
Klucz InChI
LWUOUJBBEWZNPM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113753
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113753
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)