Merck
ENA372573795
Enamine
2,6-di-tert-butylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.32
Numer MDL:
mp
88-90
Iupac Name
2,6-ditert-butyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C12H21N3/c1-11(2,3)8-7-9(13)15-10(14-8)12(4,5)6/h7H,1-6H3,(H2,13,14,15)
Klucz InChI
BOVPBWMWRQMJNO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112846
Melting Point
88-90
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112846
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)