Merck
ENA372573794
Enamine
1-(1-methylcyclohexyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.34
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1-methylcyclohexyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H24N2/c1-12(7-3-2-4-8-12)14-9-5-11(13)6-10-14/h11H,2-10,13H2,1H3
Klucz InChI
FMKMPJLVCIROGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113014
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113014
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)