Merck
ENA372573586
Enamine
3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.75
Numer MDL:
mp
250-254
Iupac Name
3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-10-13-8-4-5-9-14(13)11-16-15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Klucz InChI
XSOBGRJRYZIFLK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113634
Melting Point
250-254
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113634
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)