Merck
ENA372573318
Enamine
1-cyclohexyl-2,2-difluoroethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2-difluoroethanol
Inchi Code
1S/C8H14F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h6-8,11H,1-5H2
Klucz InChI
XQWBMOVANRFWLI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112765
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112765
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)