Merck
ENA372573290
Enamine
(pentamethylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.75
Numer MDL:
Iupac Name
(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19N.ClH/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3;/h6,13H2,1-5H3;1H
Klucz InChI
OOMHVEJZKZGYNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112699
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112699
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)