Merck
ENA372573200
Enamine
4-(pyridin-2-ylsulfanyl)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(2-pyridinylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NOS/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
Klucz InChI
DAWWZCAPLXRJDW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)