Kluczowe dokumenty
ENA372573019
Enamine
2-(pentan-2-yl)pyrrolidine
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-112023-100MG
1694,25 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-112023-100MG
1694,25 zł
Iupac Name
2-(1-methylbutyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-3-5-8(2)9-6-4-7-10-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IXCHPPILTWOTIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112023
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)