Merck
ENA372573016
Enamine
2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.3
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-2-6-12(7-3-1)8-4-9-13-10-5-11-14-13/h1-3,6-7,13-14H,4-5,8-11H2
Klucz InChI
NDXMZQWEQVHWOO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112018
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112018
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)