Merck
ENA372572786
Enamine
2-[4-(propan-2-yl)phenoxy]ethanimidamide hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-111421-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1694,25 zł
250 MG
2331,90 zł
500 MG
3548,70 zł
1 G
4496,40 zł
2.5 G
8614,80 zł
5 G
12 651,30 zł
10 G
18 670,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.72
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-111421-100MG
1694,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.ClH/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)14-7-11(12)13;/h3-8H,12-13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
TYIGBMMFXVSAHB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111421
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111421
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)