Merck
ENA372572500
Enamine
2-(difluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HKXJEPKUQKEYDN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111207
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)