Merck
ENA371464695
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-amine
Wybierz wielkość
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-77495-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-77495-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WOALOICTMCSWHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77495
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77495
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)