Merck
ENA371464080
Enamine
2-{[3-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)quinoxalin-2-yl]sulfanyl}acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.41
Numer MDL:
Iupac Name
{[3-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)-2-quinoxalinyl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C16H19N3O3S/c1-10-7-19(8-11(2)22-10)15-16(23-9-14(20)21)18-13-6-4-3-5-12(13)17-15/h3-6,10-11H,7-9H2,1-2H3,(H,20,21)
Klucz InChI
XQLXFQIVCWOBDM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110667
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110667
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)