Merck
ENA371463815
Enamine
3-amino-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
707,85 zł
250 MG
1006,20 zł
500 MG
1585,35 zł
1 G
2035,80 zł
2.5 G
3972,15 zł
5 G
5873,40 zł
10 G
8716,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-110319-100MG
707,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
707,85 zł
250 MG
1006,20 zł
500 MG
1585,35 zł
1 G
2035,80 zł
2.5 G
3972,15 zł
5 G
5873,40 zł
10 G
8716,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-110319-100MG
707,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
3-amino-N,2-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)13(11,12)10-2/h3-5,10H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
NSJMZAWDPKWFBX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)