Kluczowe dokumenty
ENA371463585
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h3-5H,1H2,2H3
Klucz InChI
NRUZFGSVBJNUEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109728
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109728
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)