Merck
ENA371463568
Enamine
2-(1H-indol-5-yl)propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
109-111
Iupac Name
2-(1H-indol-5-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-11(2,13)9-3-4-10-8(7-9)5-6-12-10/h3-7,12-13H,1-2H3
Klucz InChI
GOCLWNVWWADZNI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109689
Melting Point
109-111
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109689
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)