Merck
ENA371463368
Enamine
ethyl N-(4-amino-2-cyanophenyl)carbamate
Wybierz wielkość
100 MG
1495,35 zł
250 MG
2051,10 zł
500 MG
3115,80 zł
1 G
3940,65 zł
2.5 G
7526,70 zł
5 G
11 036,70 zł
10 G
16 272,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-108972-100MG
1495,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1495,35 zł
250 MG
2051,10 zł
500 MG
3115,80 zł
1 G
3940,65 zł
2.5 G
7526,70 zł
5 G
11 036,70 zł
10 G
16 272,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-108972-100MG
1495,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)13-9-4-3-8(12)5-7(9)6-11/h3-5H,2,12H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
WXGQPRIKCNUCFG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)