Merck
ENA371463359
Enamine
2-(aminomethyl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-3-5-8-2-1-4(7)9-5/h1-2H,3,6H2,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
SZMHCFYVAHHONY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108955
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108955
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)