Merck
ENA371178279
Enamine
1-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.29
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-isobutoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9(2)8-14-12-6-4-11(5-7-12)10(3)13/h4-7,9-10H,8,13H2,1-3H3
Klucz InChI
BZNMSGYKWGSJBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)