Merck
ENA371178182
Enamine
1-(2-methoxyethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-6-5-8(7(9)10)3-2-4-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NJUQWVXKMXQFQD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108310
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108310
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)