Merck
ENA371177932
Enamine
2-chloro-N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.72
Numer MDL:
mp
169-170
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O4S/c1-16-8-3-2-6(17(11,14)15)4-7(8)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)(H2,11,14,15)
Klucz InChI
CMMDHZUSFBBXIB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107670
Melting Point
169-170
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107670
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)