Merck
ENA371177874
Enamine
2-bromo-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.08
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5BrN2S/c6-5-8-7-4(9-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
ZOJLUEJDUYUPCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107484
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107484
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)