Merck
ENA371177684
Enamine
(3-bromophenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H11BrFN/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8,13H,16H2
Klucz InChI
AILANKYWKDHJDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106891
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)