Merck
ENA371177667
Enamine
2-amino-3,3-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer MDL:
mp
54-56
Iupac Name
2-amino-3,3-dimethyl-1-cyclohexene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-9(2)5-3-4-7(6-10)8(9)11/h3-5,11H2,1-2H3
Klucz InChI
FHLGKVQKOGFUND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106853
Melting Point
54-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106853
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)