Merck
ENA371177388
Enamine
3-methoxythiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
Numer MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7NO3S2/c1-9-4-2-3-10-5(4)11(6,7)8/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
DGRQYAZHUZLDRU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104133
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104133
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)