Merck
ENA371177385
Enamine
4-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.21
Numer MDL:
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H12N4/c9-7-5-10-6-11-8(7)12-3-1-2-4-12/h5-6H,1-4,9H2
Klucz InChI
UATGJJKFMXRJQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101414
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101414
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)