Merck
ENA370563566
Enamine
1-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c11-5-7-3-9-10(4-7)8-1-2-14(12,13)6-8/h3-5,8H,1-2,6H2
Klucz InChI
CYERWMRKRWRBNU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106275
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)