Merck
ENA370563229
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-benzoxazol-5-amine
Wybierz wielkość
50 MG
1606,50 zł
100 MG
2302,65 zł
250 MG
3203,55 zł
500 MG
4917,60 zł
1 G
6251,40 zł
2.5 G
12 054,60 zł
5 G
17 734,95 zł
10 G
26 205,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-105394-50MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1606,50 zł
100 MG
2302,65 zł
250 MG
3203,55 zł
500 MG
4917,60 zł
1 G
6251,40 zł
2.5 G
12 054,60 zł
5 G
17 734,95 zł
10 G
26 205,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-105394-50MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-13(2)6-10-12-8-5-7(11)3-4-9(8)14-10/h3-5H,6,11H2,1-2H3
Klucz InChI
UHEGQCHRSZABRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105394
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105394
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)