Merck
ENA370563150
Enamine
1-bromo-3-(tert-butoxy)propane
Wybierz wielkość
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-105215-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-105215-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-bromo-3-tert-butoxypropane
Inchi Code
1S/C7H15BrO/c1-7(2,3)9-6-4-5-8/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZEABOJSSUMGQAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105215
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105215
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)