Merck
ENA369383492
Enamine
methyl 4-formyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.21
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-formyl-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-15-9-4-3-7(6-13)8-5-10(12(14)16-2)17-11(8)9/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
AVCWNJCJLPKBFH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99225
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99225
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)