Merck
ENA369383441
Enamine
methyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
Wybierz wielkość
100 MG
1431,00 zł
250 MG
1951,65 zł
500 MG
2987,10 zł
1 G
3782,70 zł
2.5 G
7216,65 zł
5 G
10 574,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-97921-100MG
1431,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1431,00 zł
250 MG
1951,65 zł
500 MG
2987,10 zł
1 G
3782,70 zł
2.5 G
7216,65 zł
5 G
10 574,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-97921-100MG
1431,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-6-2-4-7(10)5-3-6/h6-7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)
Klucz InChI
IEHFLEPPWSZXGC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)