Merck
ENA369383385
Enamine
6-[2-(dimethylamino)ethoxy]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.69
Numer MDL:
Iupac Name
6-[2-(dimethylamino)ethoxy]nicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O3.ClH/c1-12(2)5-6-15-9-4-3-8(7-11-9)10(13)14;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Klucz InChI
STGPWDMYHSEBAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95826
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95826
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)