Merck
ENA369383208
Enamine
methyl 3-methyl-4-nitrobutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3-methyl-4-nitrobutanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO4/c1-5(4-7(9)10)3-6(8)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DZQJCNUWYDGVCF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60382
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60382
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)