Merck
ENA369382935
Enamine
2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
Numer MDL:
Iupac Name
(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO4/c8-5(9)4-7-2-1-3-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Klucz InChI
DZGYGTNFBYWKFM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103638
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103638
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)