Merck
ENA369382344
Enamine
3-(3-hydroxypropoxy)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-(3-hydroxypropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c11-8-9-3-1-4-10(7-9)13-6-2-5-12/h1,3-4,7,12H,2,5-6H2
Klucz InChI
QDSIQSCWKHVQIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102316
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)