Merck
ENA369381689
Enamine
2,2-dimethyl-1-(3-methylphenyl)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.29
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9-6-5-7-10(8-9)11(13)12(2,3)4/h5-8,11H,13H2,1-4H3
Klucz InChI
YNRFBIYHHSTFGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100721
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100721
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)