Merck
ENA369381455
Enamine
ethyl 4,4-diethoxy-2,2-difluorobutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4-diethoxy-2,2-difluorobutanoate
Inchi Code
1S/C10H18F2O4/c1-4-14-8(15-5-2)7-10(11,12)9(13)16-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
IVYCZUAAZUOXFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100878
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)